Learn More
Epredia™ Knife carrier for standard knife carrier ER for long stroke microtomes Epredia™ Microm
Codice prodotto. 12053119 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Codice prodotto. 12053119
Marca: Epredia™ 705820
Specifica
Descrizione Standard Solid Knife Carrier N
Da utilizzare con (apparecchiatura) Epredia Microm Long Stroke Microtomes (HM 355S, HM 340E, HM 325)
Include Integrated blade guard and clearance angle adjustment; Removable cutting angle set lever