Learn More
Euro Protection™ Guanti resistenti ai tagli in maglia, colore grigio melange
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Knitted cuff
- Woven wool
- Protection from cuts
Specifica
Specifica
| Area rivestita | Palmo |
| Descrizione | Knit Grey Melange |
| Coating Material | Poliuretano |
| Colore | Grigio |
| Materiale | Maglia grigio melange |
| Product Type | Guanti resistenti ai tagli |
| Size | 7 |
| Tipo di imballaggio | Sacchetti singoli |
| Tipo di palmo | Rivestito |