Descrizione
- Knob on top of lid
- Constructed of glass
Tekniske data
Tekniske data
| Diametro (sistema metrico) esterno | 215 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Desiccator |
| Include | Knob |
| Diametro (sistema metrico) interno | 150 mm |
| Product Type | Desiccator Lid |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?