Learn More
Ko 143, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489466
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
Codice prodotto. 16489466
Marca: Medchem Express HY10010
MedChemExpress Ko 143 is a potent and selective ATP-binding cassette subfamily G member 2 (ABCG2/BCRP) inhibitor. Ko 143 displays >200-fold selectivity over P-gp and MRP-1 transporters.
Ko 143 is a potent and selective ATP-binding cassette subfamily G member 2 (ABCG2/BCRP) inhibitor. Ko 143 displays >200-fold selectivity over P-gp and MRP-1 transporters.
Specifica
Materiale o nome chimico Ko 143
CAS 461054-93-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H35N3O5
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (212.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N2[C@]([H])(C3=C(C[C@]2(C(N[C@H]1CCC(OC(C)(C)C)=O)=O)[H])C4=CC=C(OC)C=C4N3)CC(C)C
Molecular Weight (g/mol) 469.57
Peso formulazione 469.57
Percent Purity 98.74%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.