Learn More
Koflo Tube Mixer
Codice prodotto. 11730029 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
190 mm
292 mm
302 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11730029
Marca: Koflo 0466968
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Tube Mixer to mix fluids as you pump them through a pipe line.
  • Able to mix light viscosity to high viscosity components.
  • Accept standard tube fittings.
  • These mixers consist of a series of fixed right- and left-hand elements.
  • Tube and mixing elements are made of 316 stainless steel—ideal for mixing high-viscosity fluids such as epoxies.
  • Mixers have plain ends and accept standard tube fittings.
Specifica
Diametro (sistema imperiale) 0.51 in.
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 302 mm
Materiale Stainless Steel (316)
Tipo Tube Mixer
Da utilizzare con (applicazione) Mixing high-viscosity fluids