Learn More
Thermo Scientific™ Ancorette di agitazione Komet
Codice prodotto. 10038740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 mm
30 mm
50 mm
90 mm
Diametro (sistema metrico):
9 mm
13 mm
21 mm
25 mm
31 mm
Forma:
Rotondo
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 10038740
Marca: Thermo Scientific™ 50087924
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Generate over three times the torque of conventional stirring bars with these komet stir bars, significantly enhancing stirrer performance and versatility.
Generate over three times the torque of conventional stirring bars with Thermo Scientific™ Komet Stir Bars, significantly enhancing stirrer performance and applications versatility.
Features:
  • High-energy Samarium-Cobalt (SmCo) magnetic core
  • Superior mixing action at high speeds, and with viscous media
  • Evenly coated PTFE surface prevents residue deposits
  • Sterilize with steam to 249.8°F (121°C)
  • Longlife stir bars are round with wear-resistant glide ring
Ordering Information:
  • Available in assorted sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispositivo di controllo per agitatori
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 9 mm
Lunghezza (sistema metrico) 15 mm
Materiale PTFE
Quantità 1 Ea.
Forma Rotondo
Tipo Stir Bar