Learn More
BICASA Postazione di lavoro carrellata, Serie Kompatto Smart
Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (P x L x A):
750 x 900 x 910 mm
900 x 900 x 910 mm
750 x 1200 x 910 mm
750 x 1500 x 910 mm
750 x 1800 x 910 mm
900 x 1200 x 910 mm
900 x 1500 x 910 mm
900 x 1800 x 910 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Kompatto Smart altezza mm 910
- Certificazione secondo la norma EN 13150:2001 e BRG 234/09.06
- Portata massima Kg 700 (uniformemente distribuita)
- Adatti per apparecchiature ingombranti che richiedano l'accessibilità da tutti i lati
- Montanti in profilati di alluminio con binari verticali
- Basamento in lamiera di acciaio pesante presso piegata
- Ruote ad elevata portata, tutte con bloccaggio e dispositivo di livellamento individuale
- Supporto per il piano di lavoro regolabile in altezza (passo mm 50) con staffe laterali a sbalzo e traversi orizzontali in alluminio
- Tutte le parti metalliche con verniciatura a polvere poliuretanica Grigio Chiaro opaco bonderizzato
- Piano di lavoro in HPL colore pastel grey con anima nera; con doppio passa-spina in plastica, Ø mm 80
Specifica
Specifica
| Colore | Light Gray |
| Adjustable (Height) | 607 to 907 mm (Step 25) |
| Certificazione/Conformità | EN 13150 TUV Certificate |
| Dimensioni (P x L x A) | 750 x 1500 x 910 mm |
| Tipo di ruote | High-capacity Casters, with Single Standing, Locking and Levelling Device |
| Con ruote | Yes |