Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Brand 5mm High Grade NMR Sample Tubes
Codice prodotto. p-195687
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
7 in.
Forza del campo:
100MHz
150MHz
200MHz
500MHz
800MHz
Curvatura (sistema imperiale):
±0.00015 in.
±0.00025 in.
±0.0005 in.
±0.001 in.
±0.002 in.
Concentricità (sistema imperiale):
±0.0002 in.
±0.0005 in.
±0.002 in.
±0.0025 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11833143
Marca: DWK Life Sciences 8972200000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Each tube meets rigid specifications for wall thickness, variation and camber so as to assure precise measurements and reproducibility.
Precision-manufactured tubes designed for use in high-resolution NMR spectroscopy that characterizes organic molecules through measurement of the resonant frequencies of atomic nuclei. Research applications include analysis of polymer structures and organic solutions.
  • Made from Type I borosilicate glass
  • Wall thickness: 0.01475 in. (0.37mm)
  • Wall variation and camber depend, in part, on tube length
  • All sample tubes come with plastic compression-fit caps and sandblasted marking spots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.19 in.
Lunghezza (sistema metrico) 177.8 mm
Materiale Borosilicate Glass
Materiale chiusura Polyethylene
Tipo di chiusura Compression-fit
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Concentricità (sistema imperiale) ±0.002 in.
Diametro (sistema imperiale) interno 0.165 in.
Curvatura (sistema imperiale) ±0.001 in.
Diametro (sistema metrico) interno 4.2 mm
Forza del campo 150MHz
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for sealing directly to vacuum manifolds, joints or valves
Include Cap
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in.
Forma Cylindrical
Spessore (sistema imperiale) parete 0.014 in.
Spessore (sistema metrico) parete 0.38 mm