Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ DISPOSAFLEX™ Polypropylene Disposable Chromatography Funnels Only
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- 9mL Polypropylene Reservoir for use with DISPOSAFLEX™ Columns
- Case of 100
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Disposaflex™ disposable chromatography funnel |
| Tipo | Reservoir |
| Capacità della colonna | 9 mL |
| Materiale | Polypropylene |