Learn More
DWK Life Sciences Componenti Kontes™ per tappo filtrante Ultra-Ware™
Click to view available options
Tipo:
Filtration Cap
Hose Barb
Support Frit
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Coarse-porosity glass support frit: 47mm (1.85 in.)
- Upper screw clamp: 47mm (1.85 in.)
- Drip tip: PTFE
- Hose barb: PFA, 6.35mm (0.25 in.)
- Filtration cap: GL 45
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ultra-ware™ filtration cap system |
| Materiale | Vetro riempito |
| N. per custodia | Contenitore da 1 |
| Tipo | Filtration Cap |