Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Disposaflex™ Polyethylene Disc
For Disposaflex Chromatography Columns
87.50€ - 89.80€
Specifica
Da utilizzare con Disposaflex Chromatography Column
Materiale Polyethylene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
10749175
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
420162-0020
Disc, 20 μm
87.50€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11608228
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
420162-0000
Disc 30 to 50 μm
89.80€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Sold 100/pack.
Specifica
Specifica
Disposaflex Chromatography Column
Polyethylene