Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FEP Syringe Tubing
This tubing is made for easy connection to CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™ and ULTRA-WARE™
116.00€ - 228.00€
Specifica
Tipo | Tubing |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Low Pressure AppliCatIons |
Overall Length (English) | 10 ft. |
Overall Length (Metric) | 3.48 m |
Materiale | FEP/PTFE |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema imperiale) esterno | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema imperiale) esterno | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15323924
|
DWK Life Sciences
420823-0014 |
0.156 in. | 0.25 in. | 0.635 cm |
228.00€
3m |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11792314
|
DWK Life Sciences
420823-0018 |
0.063 in. | 0.125 in. | 0.0317 cm |
116.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- FEP Tubing (Fluorinated Ethylene Propylene)
- Tube Length 10 ft
- Tubes available with ID 5/32 in. / OD 1/4 in. or with ID 1/16in. / OD 1/8 in.
Specifica
Tubing | |
10 ft. | |
FEP/PTFE |
Low Pressure AppliCatIons | |
3.48 m |