Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Hollow White Rubber Sleeve Stoppers
Hollow stopper fits into the neck of the glassware apparatus. Series 774261 may be used at up to 125°C for up to 8 hours.
55.50€ - 199.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Materiale | Rubber |
Product Type | Plug Type Sleeve Stopper |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | NMR tubes, pressure venting or adding reactants via syringe |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15857691
|
DWK Life Sciences
774261-0014 |
1.4 cm | 14/20 |
55.50€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12869518
|
DWK Life Sciences
774261-0024 |
2.4 cm | 24/40; 24/20 |
199.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12859518
|
DWK Life Sciences
774261-0014 |
1.4 cm | 14/20 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Hollow stopper fits into the neck of the glassware apparatus. Series 774261 may be used at up to 125°C for up to 8 hours.
- Plug-type stopper with sleeve extension fits into the neck of the apparatus for a secure seal
- Diaphragm can be punctured with a syringe needle
- Use for outgassing NMR sample tubes, as a pressure vent or for adding reactant via a syringe
Specifica
White | |
Rubber | |
Plug Type Sleeve Stopper | |
NMR tubes, pressure venting or adding reactants via syringe |