Learn More
DWK Life Sciences Provette per centrifuga riutilizzabili a resistenza elevata Kontes™ KIMAX™
Codice prodotto. 11736923
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
Lunghezza (sistema metrico):
102 mm
106 mm
Diametro (sistema metrico):
18 mm
24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 11736923
Marca: DWK Life Sciences 4560030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Chemically strengthened to achieve a greater mechanical strength
  • Made of KIMAX Type 1, Class B, borosilicate glass
  • Can be centrifuged up to 13,100xG with rubber adapter sleeve
  • °
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E438
Materiale chiusura Fenolico
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Monouso No
Materiale Borosilicate Glass, Screw Thread
Materiale rivestimento interno PTFE, gomma
Dimensioni filo 24-400
Lunghezza (sistema metrico) 106 mm
Capacità (sistema imperiale) 1.01 oz.
Diametro (sistema metrico) 24 mm
RCF max 13,100 x g