Learn More
DWK Life Sciences Provette per centrifuga riutilizzabili a resistenza elevata Kontes™ KIMAX™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
Lunghezza (sistema metrico):
102 mm
106 mm
Diametro (sistema metrico):
18 mm
24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
Chemically strengthened to achieve a greater mechanical strength
- Made of KIMAX Type 1, Class B, borosilicate glass
- Can be centrifuged up to 13,100xG with rubber adapter sleeve
- °
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM E438 Type I |
| Materiale chiusura | Fenolico |
| Colore chiusura | Black |
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Monouso | Reusable |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con | Used with an accessory rubber adapter sleeve in a 50 mL rotor cavity |
| Materiale rivestimento interno | PTFE, gomma |
| N. per confezione | 6 |
| Dimensioni filo | 20 to 400mm |
| Vedi altri risultati |