Learn More
Vetreria per filtrazione su membrana Kontes™
Codice prodotto. 11818522
Click to view available options
Tipo:
Flask (2 L)
Flask (4 L)
Funnel (1 L)
Funnel (300 mL)
Funnel (500 mL)
Support
Materiale:
Glass
Vetro
Vetro poroso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11818522
Marca: Kimble Chase 9537510000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used for routine filtration of corrosive liquids and removal of particles from HPLC solvents
  • Il collegamento con giunto smerigliato elimina la contaminazione di ftalati che può verificarsi in caso di utilizzo di tappi al silicone o neoprene
  • La base del supporto presenta una fritta in vetro a porosità grezza e un collegamento per vuoto integrato sopra alla punta di gocciolamento per prevenire la contaminazione della linea di vuoto con goccioline di filtrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispositivo di microfiltrazione
Materiale Vetro
Tipo Funnel (300 mL)
Volume (sistema metrico) 300 ml
Lunghezza (sistema metrico) 47 mm