Learn More
Vetreria per filtrazione su membrana Kontes™
Click to view available options
Tipo:
Flask (2 L)
Flask (4 L)
Funnel (1 L)
Funnel (300 mL)
Funnel (500 mL)
Support
Materiale:
Glass
Vetro
Vetro poroso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Il collegamento con giunto smerigliato elimina la contaminazione di ftalati che può verificarsi in caso di utilizzo di tappi al silicone o neoprene
- La base del supporto presenta una fritta in vetro a porosità grezza e un collegamento per vuoto integrato sopra alla punta di gocciolamento per prevenire la contaminazione della linea di vuoto con goccioline di filtrato
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microfiltration Apparatus |
| Materiale | Glass |
| Tipo | Funnel (500 mL) |
| Volume (sistema metrico) | 500 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 47 mm |