Learn More
DWK Life Sciences™ Kimble™ Kontes™ NMR Polypropylene Sample Tube Rack Supports
Click to view available options
Capacità:
Tubes (3 or 5 mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 820-A wilmad equivalent
- Accommodates 72- 3 or 5mm tubes
Specifica
Specifica
| Product Type | Tube Rack |
| Capacità | Tubes (3 or 5 mm) |
| Materiale | Polypropylene |
| Posizioni | 72 |
| Dimensioni (L x P x A) | 8.37 x 4.5 x 8.75 in. (19.3 x 8.8 x 22.2cm) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 19.3 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8.37 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 8.8 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 22.2 cm |
| Vedi altri risultati |