Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Reaction-Jacketed Beakers
Codice prodotto. p-3206692
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11853163
Marca: DWK Life Sciences 3170001000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The open top provides easy access to concentrated residual samples.
  • A conical lower interior surface eliminates spin-out when used with an egg-shaped PTFE magnetic stir bar
  • Jacket has serrated 3/8 in. hose connections
  • Design meets ASTM Specification E960, Type I requirements
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 33.81 oz.
Descrizione Connection: 0.37 in. Serrated Hose
Diametro (sistema imperiale) interno 4.13 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 5.51 in.
Diametro (sistema metrico) interno 10.5 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 14 cm
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory Applications Requiring a Variety of Temperature-Controlled Reactions and Useful in Biological and Chemical Reactions Including Titrations, Enzyme Digestions and Synthetic Organic Reactions
Altezza interno (sistema imperiale) 5.23 in.
Altezza esterno (sistema imperiale) 5.98 in.
Altezza interno (sistema metrico) 13.3 cm
Height (Metric) Outer 15.2 cm
Include Conical Lower Interior Surface
Tipo Becher
Certificazione/Conformità ASTM E960, ASTM E438, USP Type I
Stile Open Top