Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Schlenk Vacuum Tube with HI-VAC Valve
Click to view available options
Overall Length (English):
4.72 in.
5.9 in.
6.49 in.
Larghezza (sistema imperiale):
2.55 in.
2.75 in.
2.95 in.
3.14 in.
Altezza (sistema imperiale):
3.93 in.
4.72 in.
5.9 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Medium wall borosilicate glass
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.25 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3.2 cm |
| Overall Length (English) | 4.72 in. |
| Overall Length (Metric) | 12 cm |
| Da utilizzare con | 216050 or 216060 manifolds |
| Larghezza (sistema metrico) | 7.5 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.95 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 12 cm |
| Vedi altri risultati |