Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Schlenk Vacuum Tube with HI-VAC Valve
Codice prodotto. p-3245890
Click to view available options
Overall Length (English):
4.72 in.
5.9 in.
6.49 in.
Larghezza (sistema imperiale):
2.55 in.
2.75 in.
2.95 in.
3.14 in.
Altezza (sistema imperiale):
3.93 in.
4.72 in.
5.9 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11815115
Marca: DWK Life Sciences 2187100015
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for use with K216050 or K216060 Manifolds
  • Medium wall borosilicate glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
Materiale Borosilicate Glass
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.74 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 1.9 cm
Overall Length (English) 6.49 in.
Overall Length (Metric) 16.5 cm
Da utilizzare con 216050 or 216060 manifolds
Larghezza (sistema metrico) 6.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.55 in.
Altezza (sistema metrico) 10 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.93 in.
Include Hi-Vac™ valve, valve plug
Product Type Vacuum Tube