Learn More
Bohlender KPG Glass Stirrer Shafts L 350mm 10mm NS 29/32
Marca:  Bohlender C387-07
KPG Glass Stirrer Shafts L 350mm 10mm NS 29/32
Codice prodotto. 10004830
  • 246.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-02-2025