Learn More
Kryptofix™ 222, 98%
Codice prodotto. 10561511 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10561511
Marca: Thermo Scientific Acros 291950010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 23978-09-8 | C18H36N2O6 | 376.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23978-09-8
Formula molecolare C18H36N2O6
Molecular Weight (g/mol) 376.49
Numero MDL MFCD00005111
InChI Key AUFVJZSDSXXFOI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo kryptofix 222, 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo 8.8.8 hexacosane, cryptating agent 222, cryptand 222, cryptofix 222, kriptofix 222, cryptate 222, ligand 222, kryptand 222, cryptand c 222
PubChem CID 72801
IUPAC Name 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane
SMILES C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCCOCC2
Specifica
Materiale o nome chimico Kryptofix* 222
Punto di fusione 68.0°C to 72.0°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,2596
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethylether and,chloroform
Peso formulazione 376.48
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Kryptofix 222
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Kryptofix 222