Learn More
IKA™ KS 4000 i Incubator Shakers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10532724 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
525 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10532724
Marca: IKA™ 0003510000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Incubator shakers allowing unattended operation in a temperature controlled environment
  • Integrated PID temperature control (use of two PT 1000 temperature sensors)
  • Junction box in the workspace for connection of an additional temperature sensor e.g. PT 1000.60
  • Electronic temperature and speed control
  • Optional built-in cooler for connection to an external cooling unit e.g. KV 600
  • Unit switches off automatically if disturbed
  • Unit stops automatically when hood is lifted
  • Collecting tray with drain hose on rear of unit
  • Simple operation
  • All functions can be controlled and documented with labworldsoft
  • Attachments are not included in delivery, please order separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 20 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 20 kg
Intervallo di velocità 10 to 500 rpm
Requisiti elettrici 230/115/100 V, 50/60 Hz, 1120 W
Tensione 100/115/230 V
Temperature Range (Metric) Ambient +5° to 80°C
Wattage 1120 W
Capacità 90L
Product Type Incubator Shaker
Certificazione/Conformità IP 30 DIN EN 60529
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 750 mm
Altezza (sistema metrico) 525 mm
Larghezza (sistema metrico) 580 mm
Peso (sistema metrico) 50 kg
Modello KS 4000 i control
Display LED
Intervallo di umidità 80%
Interfaccia RS-232
Intervallo temporizzatore 0 min. to 999 hr.
Garanzia e offerta di assistenza 24 Months