Learn More
IKA™ KS 4000 i Thermostable Shaker
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10408643 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Intervallo di velocità:
10 to 500 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10408643
Marca: IKA™ 0003510100
Solo null disponibili
Specifica
Intervallo di velocità 10 to 500 rpm
Requisiti elettrici 230/115/100 V, 50/60 Hz, 1120 W
Tensione 100/115/230 V
Temperature Range (Metric) -10°C to +80°C
Wattage 1120 W
Capacità 90L
Product Type Thermostable Shaker
Certificazione/Conformità IP 30 DIN EN 60529
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 750 mm
Altezza (sistema metrico) 525 mm
Larghezza (sistema metrico) 580 mm
Peso (sistema metrico) 55 kg
Modello KS 4000 ic control
Display LED
Intervallo di umidità 80%
Interfaccia RS-232
Garanzia e offerta di assistenza 24 Months