Learn More
IKA™ KS 501 Digital Orbital Shaker
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7159134 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15628155
Marca: IKA™ 0025002985
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Low-profile laboratory orbital shaker with large mounting surface.
  • Orbital diameter 30 mm
  • Ideal for vessels with a volume of more than 250 mL, e.g., round flasks, Erlenmeyer flasks, culture flasks and bottles
  • Ideal for biological and microbiological growth tests and for production of stock solutions
  • Continuous operation (endless) even under extreme loads
  • Timer function
  • Attachments are not included, please order separately
  • Integrated USB and RS 232 interface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) 15 kg
Intervallo di velocità 0 to 300 rpm
Requisiti elettrici 230/115/100 V, 50/60 Hz, 74 W
Tensione 100/115/230 V
Wattage 74 W
Tipo di spina EU Plug
Frequenza 50/60 Hz
Dimensioni (L x P x A) 505 x 120 x 585 mm
Peso (sistema metrico) 26 kg
Modello KS 501 Digital
Display 7 Segment LED
Include Integrated USB and RS 232 interface, EU Plug