missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ku80/XRCC5 Mouse anti-Human, Clone: XRCC5/7317, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
300.00€ - 612.00€
Specifica
| Antigene | Ku80/XRCC5 |
|---|---|
| Clone | XRCC5/7317 |
| Concentrazione | 0.2 mg/ml |
| Diluizione | Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18350146
|
Novus Biologicals
NBP3-13796-20UG |
20 μg |
300.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18358865
|
Novus Biologicals
NBP3-13796-100UG |
100 μg |
612.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Ku80/XRCC5 Monoclonal antibody specifically detects Ku80/XRCC5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| Ku80/XRCC5 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Non homologous end joining, Stem Cell Markers | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 80kDa, ATP-dependent DNA helicase 2 subunit 2, ATP-dependent DNA helicase II 80 kDa subunit, CTC85, CTCBF, EC 3.6.4.-, FLJ39089, G22P2, KARP1, KARP-1, KU80, Ku86 autoantigen related protein 1,86 kDa subunit of Ku antigen, Ku86DNA repair protein XRCC5, KUB2, NFIV, Thyroid-lupus autoantigen, TLAA, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 5(double-strand-break rejoining)CTC box-binding factor 85 kDa subunit, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 5(double-strand-break rejoining; Ku autoantigen, 80kD), X-ray repair cross-complementing protein 5, X-ray repair, complementing defective, repair in Chinese hamster | |
| Recombinant fragment (around aa300-500) of human Ku80/XRCC5 (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P13010 ) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
| XRCC5/7317 | |
| Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| P13010 | |
| 7520 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto