Learn More
Saint Gobain Life Sciences Sacca Kynar
Codice prodotto. 13305211
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
13305211 7 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13305211 Fornitore Saint Gobain Life Sciences N. del fornitore 0141015
Spedizione stimata: 04-01-2027
Use this Kynar Bag for gas sample analysis. Rubber gas sample bag features corrosive-resistant Kynar construction for all your application needs.
  • Strong seams for added durability
  • Single-wide seam styles
  • Available in 2 mil and 4 mil thick
  • Individually sealed in a dust-protected outer bag that also blocks out sunlight
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Gas Sample Analysis
Materiale Rubber
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Dimensioni (L x P) 610 x 610 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 24in.
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Product Type Sacca Kynar
Capacità (sistema imperiale) 1.8 gal.
Capacità (sistema metrico) 7 l
Lunghezza (sistema metrico) 610 mm
Larghezza (sistema metrico) 610 mm
Spessore (sistema metrico) 0.0762mm