Learn More
Saint Gobain Life Sciences Kynar PVDF Bag
Codice prodotto. 13345211
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
13345211 8 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13345211 Fornitore Saint Gobain Life Sciences N. del fornitore 0141012
Spedizione stimata: 04-01-2027
Offer an economical alternative for analysis of noncorrosive gases. Kynar PVDF Bag features a corrosive-resistant Kynar construction for all your sampling application needs.
  • Flexible
  • Will not contaminate sample
  • For use in gas sampling trains
  • Use for gas or liquid sample containment
  • Durable, heat-sealed seams ensure leak-proof operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale PVDF
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Dimensioni (L x P) 305 x 305 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema imperiale) 12in.
Product Type Kynar Bag
Capacità (sistema metrico) 8 L
Lunghezza (sistema metrico) 305 mm
Larghezza (sistema metrico) 305 mm
Spessore (sistema metrico) 0.070 mm