Learn More
BRAND™ Microprovetta in polipropilene
Codice prodotto. 10644731 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
1.5 ml
2 ml
Formato:
Conical bottom
Fondo conico autoportante
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 10644731
Marca: BRAND™ 780751
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene. Le provette per microcentrifuga BRAND™ con tappi a vite sfusi sono dotate di un'area di marcatura smerigliata per l'identificazione del campione e altre annotazioni. Le provette graduate sono sterili, esenti da endotossine, non mutagene e atossiche, oltre che esenti da DNA, DNasi e RNasi. L'intervallo di temperatura di funzionamento è compreso tra –196 °C e 121 °C.
  • Manufactured from polypropylene.
  • Graduated.
  • Includes polypropylene bulk screw caps with silicone seal.
  • Frosted marking area provides space for sample identification and other notations.
  • Temperature range is between –196°C to 121°C.
  • DNA, DNase, and RNase-free
  • Sterile, endotoxin-free, non-mutagenic, non-toxic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN 285
Materiale chiusura Polipropilene
Autoclavabile
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Colore Trasparente
Materiale Polipropilene
Formato Fondo conico autoportante
Altezza (sistema metrico) 47 mm
N. per confezione Confezione da 500
Temperature Range (Metric) Da –196 a 121 °C
Sterilità Sterile
Graduated
Tipo di chiusura Tappo a vite
Diametro (sistema metrico) 11 mm