Learn More
L-165,041, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18014822
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18014822
Marca: Tocris Bioscience 1856/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Potent PPARδ agonist
Potent PPARδ agonist (Ki = 6 nM); displays > 100-fold selectivity for both mouse and human PPARδ receptors over other subtypes. Raises plasma cholesterol levels in vivo, in insulin-resistant db/db mice. Neuroprotective in models of cerebral infarction and Parkinson's disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79558-09-1
Formula molecolare C22H26O7
Molecular Weight (g/mol) 402.443
InChI Key HBBVCKCCQCQCTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-3-4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy propoxy phenoxy acetic acid, 4-3-4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy propoxy phenoxy-acetic acid, 4-3-4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy propoxy phenoxyacetic acid, 2-4-3-4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy-propoxy phenoxy acetic acid, 4-3-4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy propoxy phenoxy acetic acid, 4-3-2-propyl-3-hydroxy-4-acetyl phenoxy propyloxyphenoxy-acetic acid, aceticacid, 2-4-3-4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy propoxy phenoxy, pubchem19280, lopac-l-2167
PubChem CID 6603901
IUPAC Name 2-[4-[3-(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)propoxy]phenoxy]acetic acid
SMILES CCCC1=C(C=CC(=C1O)C(=O)C)OCCCOC2=CC=C(C=C2)OCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-165, 041
Quantità 10 mg
Peso formulazione 402.44
Percent Purity >98%