Learn More
L-β-3,4-Dihydroxyphenylalanine, 99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11487920 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 11487920
Marca: MP Biomedicals 0210157825
Identificatori chimici
CAS 59-92-7
Formula molecolare C9H11NO4
Molecular Weight (g/mol) 197.19
Numero MDL MFCD00002598
InChI Key WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Sinonimo levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-β-3, 4-Dihydroxyphenylalanine
Intervallo percentuale saggio 0.99
Quantità 25 g
Peso formulazione 197.19
Forma fisica Crystalline
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L -BETA-3,4-DIHYDROXYPHEN L- ALANINE,25G
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: L -BETA-3,4-DIHYDROXYPHEN L- ALANINE