Learn More
Tocris Bioscience™ L-689,560
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
L-689,560 is a very potent antagonist at the glycine-NMDA site.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | trans-2-Carboxy-5,7-dichloro-4-phenylaminocarbonylamino-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
| CAS | 139051-78-8 |
| Intervallo percentuale saggio | >99% |
| Quantità | 50 mg |
| Solubilità | Soluble to 25mM in DMSO |
| Bersaglio | NMDA Receptor Antagonists |
| Formula molecolare | C17H15Cl2N3O3 |
| Peso formulazione | Observed MW: 380.23 |
| Purezza | 99% |
For Research Use Only