Learn More
L-701,252, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001414
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 30001414
Marca: Tocris Bioscience 0705/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
NMDA antagonist, acts glycine site
An antagonist at the glycine-NMDA site (IC50 = 420 nM). Also a potent systemic anticonvulsant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151057-13-5
Formula molecolare C13H10ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 263.677
InChI Key MXEFWCFPCLDOOG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-chloro-3-cyclopropanecarbonyl-4-hydroxyquinolin-2 1h-one, 7-chloro-3-cyclopropyl-carbonyl-4-hydroxy-2 1h-quinolinone, 7-chloro-3-cyclopropylcarbonyl-4-hydroxy-2 1h-quinolinone, tocris-0705, biomol-nt_000184, 2 1h-quinolinone,7-chloro-3-cyclopropylcarbonyl-4-hydroxy, 7-chloranyl-3-cyclopropylcarbonyl-2-oxidanyl-1h-quinolin-4-one, 7-chloro-3-cyclopropanecarbonyl-2-hydroxy-1h-quinolin-4-one, 7-chloro-3-cyclopropyl-carbonyl-4-hydroxy-2 1h quinolinone, 7-chloro-3-cyclopropylcarbonyl-4-hydroxy-2 1h-quinoline
PubChem CID 54687453
IUPAC Name 7-chloro-3-(cyclopropanecarbonyl)-4-hydroxy-1H-quinolin-2-one
SMILES C1CC1C(=O)C2=C(C3=C(C=C(C=C3)Cl)NC2=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-701, 252
Quantità 10 mg
Peso formulazione 263.68
Percent Purity >99%