Learn More
L-allo-Isoleucine, 99%, 99% ee
Codice prodotto. 10113294 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
Codice prodotto. 10113294
Marca: Thermo Scientific Acros 399490010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1509-34-8 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1509-34-8
Formula molecolare C6H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Numero MDL MFCD00066446
InChI Key AGPKZVBTJJNPAG-BJNJOQLTNA-N
Sinonimo l-allo-isoleucine, l-alloisoleucine, alloisoleucine, 2s,3r-2-amino-3-methylpentanoic acid, allo-isoleucine, allo-l-isoleucine, h-allo-ile-oh, 3r-ls-isoleucine, isoleucine, allo, isoleucine, threo
PubChem CID 99288
ChEBI CHEBI:43433
IUPAC Name (2S,3R)-2-amino-3-methylpentanoic acid
SMILES CC[C@@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-allo-Isoleucine
Nota nome 99%
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
Quantità 1 g
Peso formulazione 131.17