Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-allo-Threonine, 99%
Codice prodotto. 10041701 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
Codice prodotto. 10041701
Marca: Thermo Scientific Chemicals 198541000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 28954-12-3 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28954-12-3
Formula molecolare C4H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 119.12
Numero MDL MFCD00064268
InChI Key AYFVYJQAPQTCCC-HRFVKAFMSA-N
Sinonimo l-allo-threonine, l-allothreonine, 2s,3s-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, l +-allo-threonine, allo-l-threonine, h-allo-thr-oh, allothreonine, allo-threonine, unii-hcq253ckvk, dl-allo-threonine
PubChem CID 99289
ChEBI CHEBI:28718
IUPAC Name (2S,3S)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid
SMILES C[C@H](O)[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-allo-Threonine
Nota nome 99%
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, III, 1629
Rotazione specifica +8° to +10° (20°C, 589nm) (c=2, water)
Condizione di rotazione specifica + 9.00 (20.00°C c=2,H2O)
Quantità 100 mg
Peso formulazione 119.12
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystalline Powder