Learn More
L(-)-Arabitol, 99%
Codice prodotto. 10731501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10731501
Marca: Thermo Scientific Acros 225860050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7643-75-6 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7643-75-6
Formula molecolare C5H12O5
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00064290
InChI Key HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-arabitol, l-arabinitol, l-arabinol, l-lyxitol, l---arabitol, arabinitol, l---arabinitol, arabinitol, l, 2s,4s-pentane-1,2,3,4,5-pentol, l--arabitol
PubChem CID 439255
ChEBI CHEBI:18403
SMILES OCC(O)C(O)C(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Arabitol
Punto di fusione 99°C to 103°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 01, 531
Indice di Merck 10, 784
Rotazione specifica -12
IUPAC Name (2S,4S)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder