Learn More
L(+)-Arginine, 98+%
Codice prodotto. 10115003 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10115003
Marca: Thermo Scientific 104990025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 74-79-3 | C6H14N4O2 | 174.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74-79-3
Formula molecolare C6H14N4O2
Molecular Weight (g/mol) 174.20
Numero MDL MFCD00002635
InChI Key ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Arginine
Nota nome 98+%
Ammonio 200ppm max.
Colore White
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 98+%
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1 g, 105°C)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Rotazione specifica +25.8° to +28.5° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl) on dried substance
Solfato 300ppm max.
Cenere solfata 0.1% max.
Condizione di rotazione specifica +27.10° (20°C c=8,6N HCl)
Quantità 2.5 kg
Peso formulazione 174.2
Percent Purity ≥98.0% (on dry substance)
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(+)-Arginine