Learn More
L(+)-Ascorbic Acid, 99%
Codice prodotto. p-61864 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10152370
Marca: Thermo Scientific Acros 105021000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-81-7
Formula molecolare C6H8O6
Molecular Weight (g/mol) 176.12
Numero MDL MFCD00064328
InChI Key CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Sinonimo l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC Name (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Ascorbic acid
Nota nome 99%
Punto di fusione 190.0°C to 192.0°C
Colore White
pH 2.1 to 2.6 (5% aq. soln.)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Iodimetry)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 18, IV, 3038
Indice di Merck 15, 819
Rotazione specifica + 20.50
Informazioni di solubilità (5% in water) Passes test
Peso formulazione 176.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals