Learn More
L-Ascorbic Acid ACS AR, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15548694
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Glass
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 15548694
Marca: Avantor Macron 440704
Identificatori chimici
CAS 50-81-7
Formula molecolare C6H8O6
Molecular Weight (g/mol) 176.12
Numero MDL MFCD00064328
InChI Key CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Sinonimo l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Ascorbic Acid
Imballaggio Glass
Quantità 500 g
IUPAC Name (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
Peso formulazione 176.13
Grado ACS