Learn More
L-Ascorbic acid, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16615813 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
Codice prodotto. 16615813
Marca: Honeywell Fluka 33034H1KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.7-100.5% (oxidimetric)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-81-7
Formula molecolare C6H8O6
Molecular Weight (g/mol) 176.12
Numero MDL MFCD00064328
InChI Key CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC Name (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specifica
Perdita all'essiccatura Max. 0.1 %
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 1 kg
Percent Purity 99.7 to 100.5%
Grado ACS Grade Organics
Forma fisica Crystals