Learn More
L(+)-Ascorbyl palmitate, specified according to requirements of USP/Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15214774 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 15214774
Marca: Thermo Scientific Acros 449481000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137-66-6
Formula molecolare C22H38O7
Molecular Weight (g/mol) 414.54
Numero MDL MFCD00005377
InChI Key NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo ascorbyl palmitate, l-ascorbyl 6-palmitate, 6-o-palmitoyl-l-ascorbic acid, ascorbic palmitate, l-ascorbyl palmitate, unii-qn83us2b0n, ascorbyl monopalmitate, l-ascorbic acid 6-palmitate, s-2-r-3,4-dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl-2-hydroxyethyl palmitate, ascorbyl palmitate nf
PubChem CID 54680660
IUPAC Name [(2S)-2-[(2R)-3,4-dihydroxy-5-oxo-2H-furan-2-yl]-2-hydroxyethyl] hexadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Ascorbyl palmitate
Punto di fusione 111°C to 115°C
Punti di ebollizione 250°C
Residuo della combustione 0.1% max
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 414.53