Learn More
L-Asp-Asp-rhodamine Trifluoroacetate Salt, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7082488
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
1 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
1mg
Codice prodotto. 15408599
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J67000.!D
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White to Off-white
Product Type Detergent
Formula molecolare C28H25N4O9·CF3CO2H
Peso formulazione 788.56g/mol
Sinonimo (Asp)2-R110; Rhodamine 110, bis-(L-aspartic acid amide), trifluoroacetic acid salt
Sensibilità Light Sensitive
Content And Storage -30°C to -10°C
Forma Lyophilized
Quantità 0.5 mg