Learn More
L-Asparagine, 99% [Anhydrous], MP Biomedicals
Codice prodotto. 11425082 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 11425082
Marca: MP Biomedicals 0219463025
Identificatori chimici
CAS 70-47-3
Formula molecolare C4H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 132.119
InChI Key DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Sinonimo l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
IUPAC Name (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico L-Asparagine, 99% [Anhydrous]
Quantità 25 g
Peso formulazione 132.1
Grado Cell Culture
Forma fisica Crystals