Learn More
L-Asparagine, 99%
Codice prodotto. p-3734457 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10109382
Marca: Thermo Scientific Acros 371601000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 70-47-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70-47-3
Formula molecolare C4H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 132.119
Numero MDL MFCD00064401
InChI Key DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Sinonimo l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
IUPAC Name (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico L-Asparagine
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
Rotazione specifica + 34.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: insoluble in organic solvents
Acqua 1% max.
Condizione di rotazione specifica + 34.50 (20.00°C c=10,2N HCl)
Quantità 100 g
Peso formulazione 132.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder