Learn More
L(+)-Asparagine monohydrate, specified according the requirements of Ph.Eur.
Codice prodotto. p-4813503 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
Codice prodotto. 15259295
Marca: Thermo Scientific Acros 401481000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5794-13-8 | C4H10N2O4 | 150.134 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5794-13-8
Formula molecolare C4H10N2O4
Molecular Weight (g/mol) 150.134
InChI Key RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Sinonimo l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
PubChem CID 170358
IUPAC Name (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid;hydrate
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Asparagine monohydrate
Punto di fusione 233.0°C to 235.0°C
Formula lineare H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Rotazione specifica + 35.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: 30g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in methanol, ethanol, ether, and benzene
Quantità 100 g
Peso formulazione 150.14