Learn More
L-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, 98%
Produktkod. 10563143 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10563143
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 376660250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 32213-95-9 | C6H12ClNO4 | 197.615 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32213-95-9
Formula molecolare C6H12ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 197.615
Numero MDL MFCD00038878
InChI Key PNLXWGDXZOYUKB-WCCKRBBISA-N
Sinonimo h-asp ome-ome hcl, l-aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl l-aspartate hydrochloride, h-asp ome-ome.hcl, methyl aspartic acid hydrochloride, s-dimethyl 2-aminosuccinate hydrochloride, aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, l-aspartic acid dimethyl ester hydro-chloride, s-aminosuccinic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl aspartic acid hydrochloride
PubChem CID 2734892
IUPAC Name dimethyl (2S)-2-aminobutanedioate;hydrochloride
SMILES COC(=O)CC(C(=O)OC)N.Cl
Specifikationer
Materiale o nome chimico L-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare CH3OC(O)CH2CH(NH2)C(O)OCH3·HCl
Rotazione specifica +13° to +17° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Condizione di rotazione specifica +15° (20°C c=1,Chloroform)
Quantità 25 g
Peso formulazione 197.62
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.