Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, 98%
Codice prodotto. 10093140 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10093140
Marca: Thermo Scientific Chemicals 228650010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 22839-47-0 | C14H18N2O5 | 294.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22839-47-0
Formula molecolare C14H18N2O5
Molecular Weight (g/mol) 294.31
Numero MDL MFCD00002724
InChI Key IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Sinonimo aspartame, nutrasweet, asp-phe-ome, asp-phe methyl ester, aspartam, aspartamum, aspartamo, l-aspartyl-l-phenylalanine methyl ester, aspartylphenylalanine methyl ester, dipeptide sweetener
PubChem CID 134601
ChEBI CHEBI:2877
IUPAC Name (3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid
SMILES COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester
Punto di fusione 248.0°C to 250.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Perdita all'essiccatura 4.5% max. (105°C, 4 hrs)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HO2CCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)CO2CH3
Rotazione specifica + 12.50
Indice di Merck 15, 829
Trasmittanza 95% min. (c=1, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Informazioni di solubilità Solubility in water: sparingly soluble.
Quantità 1 g
Peso formulazione 294.3
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder