missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-BMAA hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 18005562
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18005562

Marca: Tocris Bioscience 2538/10

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Neurotoxic amino acid

Neurotoxic glutamate agonist originally isolated from Cycas circinalis. Implicated in the pathogenesis of amyotrophic lateral sclerosis-Parkinsonism-dementia complex of Guam (Guam ALS-PD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico L-BMAA hydrochloride
CAS 16012-55-8
Formula molecolare C4H11ClN2O2
Sinonimo l-bmaa hydrochloride, s-2-amino-3-methylamino propanoic acid hydrochloride, beta-n-methylamino-l-alanine hydrochloride, s +-2-amino-3-methylamino propionic acid hydrochloride, s-2-amino-3-methylamino-propionic acid hydrochloride, l-2-amino-3 methylamino propanoicacidhydrochloride, h-l-dap me-oh hcl, s +-2-amino-3-methylamino propionicacidhydrochloride, bestipharma 572-892, beta-methylamino-l-alanine hcl
InChI Key VDXYGASOGLSIDM-DFWYDOINSA-N
SMILES CNCC(C(=O)O)N.Cl
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(methylamino)propanoic acid;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 154.594
Quantità 10 mg
PubChem CID 51358333
Peso formulazione 154.6
Percent Purity >98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato