Learn More
L(-)-Borneol, 97%
Codice prodotto. 10023383 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10023383
Marca: Thermo Scientific Acros 160650250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 464-45-9 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 464-45-9
Formula molecolare C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Numero MDL MFCD00003759,MFCD00066426,MFCD00066427
InChI Key DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
Sinonimo --borneol, borneol, l-borneol, 1s,2r,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-ol, linderol, 1s-endo---borneol, borneo camphor, bornyl alcohol, sumatra camphor, dl-borneol
PubChem CID 1201518
ChEBI CHEBI:15394
IUPAC Name (1S,3R,4S)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Borneol
Nota nome 98%
Punto di fusione 204°C to 208°C
Colore White to Yellow
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 06,72
Indice di Merck 15,134
Condizione di rotazione specifica − 36.20 (20.00°C c=5,C2H5OH)
Rotazione specifica -36.2
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(-)-Borneol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.